Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku tetrametyloamoniowego, in 2-propanol/methanol for titrations in non-aqueous media c(C4H13NO)=0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions, reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 15 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Podejście oparte na zwiększonym paśmie przenoszenia w celu umożliwienia stosowania wzorców wewnętrznych w ICP-MS pojedynczych cząstek: zastosowanie do charakteryzacji AuNPs...: W badaniu Bazo i in. (2023) zbadano zastosowanie roztworu wodorotlenku tetrametyloamoniowego w celu ulepszenia zastosowań wzorców wewnętrznych w ICP-MS pojedynczych cząstek do charakteryzacji nanocząstek złota. Metoda ta poprawia dokładność i niezawodność wykrywania nanocząstek (Bazo et al., 2023).
- Ocena nanocząstek dwutlenku tytanu w wodorostach morskich za pomocą spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą pojedynczych cząstek...: López-Mayán i in. (2022) wykorzystali roztwór wodorotlenku tetrametyloamonu do oceny nanocząstek dwutlenku tytanu w wodorostach morskich. Podejście to pozwala na precyzyjną kwantyfikację i analizę nanocząstek w złożonych matrycach (López-Mayán et al., 2022).
- Oznaczanie seleninu i selenometioniny w ziarnach kefiru metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami i optyczną spektrometrią emisyjną z plazmą indukcyjnie sprzężoną(Bodur i in., 2021).
- Zastosowanie termochemolizy TMAH do wykrywania nukleobaz: Zastosowanie do eksperymentu kosmicznego MOMA i SAM...: He et al. (2019) zastosowali roztwór wodorotlenku tetrametyloamoniowego w termochemolizie do wykrywania nukleobaz w eksperymentach misji kosmicznych, demonstrując jego zastosowanie w astrobiologii i chemii kosmicznej (He et al., 2019).
Features and Benefits
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Analysis Note
Stężenie substancji 0.0994 - 1.006 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0004 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 350 kwas benzoesowy) za pomocą wolumetrycznego standardowego kwasu benzoesowego (numer artykułu 1.02401), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wodorotlenku tetrametyloamoniowego
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
59.0 °F
flash_point_c
15 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1