Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.35
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Zbiornik dopasowujący kolor Hydrazyna, 0.1-1.0 mg/L (N2H4), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
hydrazine
Quality Segment
measuring range
0.1-1.0 mg/L (N2H4)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Oferujemy przydatne akcesoria. Naczynie testowe składa się z trzech połączonych ze sobą prostokątnych komór. Naczynia te są niezbędnym akcesorium do naszego zestawu testowego MQuant® Hydrazine (formalnie MColortest®) 1.08017 i należy je zakupić wraz z pierwszym zestawem testowym.
dla 1.08017 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1,0 mg/l NH MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany