Przejdź do
1.07865
Sześciowodny chlorek strontu
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Strontium chloride hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Sr · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.62
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-971-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
98.0-103.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
2058 g/L
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
98.0-103.0% (complexometric)
form
solid
potency
1796 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
61 °C
solubility
2058 g/L
density
1.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1050 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.05%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0002%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sr](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,0 - 103,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 5,0 - 7,0
Azotan (NO₃): ≤ 0,002 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
Ba (Bar): ≤ 0,002 %
Ca (Wapń): ≤ 0.05 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0002 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0002 %
Odpowiada ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodny chlorek strontu
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)