Przejdź do
1.07810
Chlorek cyny(IV)
EMPLURA®
Synonim(y):
Czterochlorek cyny, chlorek cyny, chlorek cyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl4Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.52
EC Index Number:
231-588-9
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
31 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.0005% Iodide oxidizing substances (as Cl2), ≤0.001% Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride), ≤0.05% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
0.2 (20 °C, 60 g/L in H2O, Hydrolysis)
bp
114 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
density
2.23 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Sn
InChI key
IPBZXRPRYYPREV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Próba (kwasymetryczna): ≥ 99,0 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Substancje niewytrącane przez siarkowodór (jako SO₄): ≤ 0.05 %
Substancje redukujące jod (jako chlorek cyny (II)): ≤ 0,001 %
Substancje utleniające jodki (jako Cl₂): ≤ 0,0005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek cyny(IV)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c