Przejdź do
1.07687
Sacharoza
for biochem. Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sacharoza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
158,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
EC Index Number:
200-334-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
90825
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
potency
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
bulk density
800‑950 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
dla biochem. Reag. Ph Eur
Application
Sacharoza (sacharoza) dla biochem. Reag. Ph Eur. CAS 57-50-1, pH 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Tożsamośćprzechodzi testWygląd roztworu (50%; woda)przeszedł testLiczba kolorów≤ 45Spec. rotacja (α 20/D; 26%; woda)66.3 - 67.0 °Przewodność elektryczna≤ 35 µS/cmSiarczyn (jako SO₂)≤ 10 ppmDekstrynyprzechodzi testCukry redukującetest zaliczonyRozpuszczalniki resztkowe (ICH Q3C)wykluczone przez proces produkcjiStrata podczas suszenia (105 °C)≤ 0.1%Endotoksyny<250
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.037891.008921.07653
Sucrose EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
SAFC
1.03789
Sucrose
Sucrose EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Sucrose
Sucrose EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.07653
Sucrose
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
potency
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sacharoza
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?