Przejdź do
1.07667
Agar SS
for the isolation of salmonellae and shigellae
Synonim(y):
Agar Salmonella Shigella
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.2 (37 °C, 60 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
60 g/L
bulk density
370 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp., Shigella spp.
General description
do izolacji salmonelli i shigelli
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)czerwono-brązowyWartość pH (25 °C)6.8 - 7.2Odzysk na podłożu testowym (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125))≥ 30 %Odzysk na podłożu testowym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))≥ 30 %Odzysk na podłożu testowym (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))≥ 30 %Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))≤ 0.01 %Odzysk na podłożu testowym (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))≤ 0.01 %Kolor kolonii (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097))różowyKolor kolonii (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125))bezbarwnyKolor kolonii (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))bezbarwnyKolor kolonii (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))bezbarwnyKolor kolonii (Proteus mirabilis ATCC 14273)bezbarwnyKolor kolonii (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))różowo-czerwonyŚredni kolor (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097))różowo-czerwonyKolor średni (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125))żółtawo-brązowyKolor średni (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))żółtawobrązowyKolor średni (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))żółtawobrązowyKolor średni (Proteus mirabilis ATCC 14273)żółtawobrązowyKolor średni (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))różowo-czerwonyCzarny środek (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))zgodnyCzarny środek (Salmonella enteritidis NCTC 5188 (WDCM 00119))zgodneCzarny środek (Proteus mirabilis ATCC 14273)zgodneWzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))zahamowanyInkubacja: 24 godziny; 35 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)