Przejdź do
1.07590
Rezorcynol
extra pure
Synonim(y):
1,3-dihydroksybenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
25 kg
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-585-2
MDL number:
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
605 °C
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
transition temp
flash point 127 °C
solubility
1000 g/L
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
General description
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio SAFC® wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Application
Resorcinol extra pure nadaje się do stosowania w procesach farmaceutycznych.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR120116101Y0000767
Rezorcynol extra pure
SAFC
107590
Rezorcynol
Resorcinol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000767
Resorcinol
description
extra pure
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
solid
form
-
form
solid
form
-
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
109-111 °C
mp
109-112 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
transition temp
flash point 127 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rezorcynol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)