Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.52
EC Index Number:
208-146-9
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
pH
5.5-7.0 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
80 °C
density
1.465 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18/h5-17,19-29H,1-4H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+/m1/s1
InChI key
MUPFEKGTMRGPLJ-ZQSKZDJDSA-N
General description
dla biochemii
Application
Pentahydrat rafinozy dla biochemii. CAS 17629-30-0, pH 5,5-7,0 (100 g/l, H₂O, 25 °C).
Analysis Note
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?