Nazwa produktu
Roztwór kwasu heksachloroplatynowego(IV) około 10%, (3.8% Pt) GR for analysis
Quality Segment
assay
≥10.0% (gravimetric)
form
liquid
concentration
≥5-10% (Hexachloroplatinic(IV) acid)
pH
0.6 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
general analytical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[H+].[Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-]
InChI
InChI=1S/6ClH.Pt/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI key
GBFHNZZOZWQQPA-UHFFFAOYSA-J
Application
- Analiza zagregowanej struktury chronionych polimerami dyspersji koloidalnych platyny/rutenu z wykorzystaniem pomiarów EXAFS, HRTEM i dyfrakcji elektronów: Badania te podkreślają zastosowanie roztworu kwasu heksachloroplatynowego(IV) w syntezie zaawansowanych katalizatorów platynowo-rutenowych. W badaniu wykorzystano 10% roztwór do przygotowania chronionych polimerami dyspersji koloidalnych, które są instrumentalne w katalizowaniu reakcji w warunkach przyjaznych dla środowiska. Wytworzone katalizatory wykazują zwiększoną aktywność i selektywność, kluczowe atrybuty dla zastosowań od syntezy farmaceutycznej do innowacji w nauce o materiałach (Harada M, Toshima N, Yoshida K, Isoda S, 2005).
Analysis Note
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects