Przejdź do
1.07315
SABOURAUD 2% agar glukozowy
for the cultivation of dermatophytes
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.5-5.7 (25 °C, 47 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
47 g/L
bulk density
660 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
do hodowli dermatofitów
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)klarowny do prawie klarownegoWygląd (kolor)żółtawo-brązowyWartość pH (25 °C)5.4 - 5.8Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C)cieczWzrost (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748)dobry do bardzo dobregoWzrost (Trichophyton rubrum ATCC 28188)od dobrego do dobregoWzrost (Microsporum gallinae ATCC 12108)dobry do bardzo dobregoWzrost (Trichophyton ajelloi ATCC 28454)od dobrego do bardzo dobregoWzrost (Microsporum canis ATCC 36299)dobry do bardzo dobregoWzrost (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053))dobry do bardzo dobregoWzrost (Geotrichum candidum DSM 1240)dobry do bardzo dobregoWzrost (Penicillium commune ATCC 10428)dobry do bardzo dobregoWzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054))dobry do bardzo dobregoInkubacja: 7 dni; 28 °C; warunki tlenowe.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SABOURAUD 2% agar glukozowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)