Przejdź do
1.07284
M-Gredient® Gelatin Peptone for Biotechnology and Microbiology
Pancreatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from gelatin, Gelatin hydrolysate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
293-431-0
NACRES:
NA.74
MDL number:
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pepton z żelatyny, Pancreatically Digested, (Prime)
biological source
animal
Quality Segment
assay
15.5-17.0% amino-nitrogen basis (purity)
form
powder
composition
15.5-17.0% Nitrogen , 6.5-7.5% Amino Nitrogen
packaging
pkg of 1 kg
ign. residue
≤15%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.5-7.5
solubility
550 g/L
bulk density
420 kg/m3
application(s)
(Microbiology and Biotechnology)
storage temp.
15-25°C
General description
The M-Gredient® Gelatin Peptone is a pancreatic digest of gelatin. Gelatin is extracted from collagen, which is the fibrous protein in bone, cartilage and connective tissue. As a basic nutrient, gelatin peptone is suitable for various biotechnological and microbiological applications such as preparing culture media for organisms that are not particularly fastidious in their nutritional requirements. Also, it is used for industrial fermentation requiring high hydroxyproline content and low carbohydrates, cystine and tryptophane levels.
Analysis Note
Wygląd: Lekko żółty do lekko brązowożółtego drobny proszek.
Wygląd roztworu (5 %; woda): Przejrzysty i żółty do brązowożółtego.
Wartość pH (5 %; woda): 6,5 - 7,5
Azot aminowy (jako N): 2,2 - 3,2 %
Azot całkowity (N) (Kjeldahla): 15,5 - 17,0 %
Popiół siarczanowy (800°C): ≤ 15,0 %
Strata podczas suszenia (105°C): ≤ 6,0 %
Ca (wapń): ≤ 0,2 %
Przydatność mikrobiologiczna: przechodzi test
Tożsamość (NIR): przechodzi test
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)