Przejdź do
1.07257
DL-fenyloalanina
for biochemistry
Synonim(y):
Kwas 2-amino-3-fenylopropionowy, Phe
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
EC Index Number:
205-756-7
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Quality Segment
form
solid
mp
271 °C (decomposition)
solubility
14.11 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Spec. rotacja (α 20/D; 5 %; kwas chlorowodorowy 1 mol/l): -0,1 do +0,1
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (amon): ≤ 0,01 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynododatnie (jak glicyna): ≤ 0,1 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-fenyloalanina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)