Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35000
UNSPSC Code:
12352204
EC Index Number:
232-629-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
42010127
Biological source:
Porcine gastric mucosa
biological source
Porcine gastric mucosa
Quality Segment
pH
4.0-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
10 g/L
bulk density
380‑420 kg/m3
storage temp.
2-30°C
General description
(ze świńskiej błony śluzowej żołądka) kryst. liofilizowany 10 FIP-U/mg do biochemii EC 3.4.23.1
Proteaza
Pepsyna jest członkiem małej rodziny blisko spokrewnionych enzymów proteaz asparaginowych. Pepsyna hydrolizuje białka i petydy, w tym te z wiązaniami przylegającymi do aromatycznych lub dikarboksylowych reszt L-aminokwasowych; preferencyjne rozszczepienie: Phe- i Leu-.
Pepsyna jest członkiem małej rodziny blisko spokrewnionych enzymów proteaz asparaginowych. Pepsyna hydrolizuje białka i petydy, w tym te z wiązaniami przylegającymi do aromatycznych lub dikarboksylowych reszt L-aminokwasowych; preferencyjne rozszczepienie: Phe- i Leu-.
Application
Pepsyna (ze świńskiej błony śluzowej żołądka) kryst. liofilizowana 10 FIP-U/mg dla biochemii EC 3.4.23.1. CAS 9001-75-6, pH 4,0 - 5,0 (10 g/l, H₂O, 20 °C), masa molowa 35000 g/mol.
Analysis Note
Wygląd (opis)drobnokrystaliczny proszekWygląd (kolor)prawie białyAktywność (hemoglobina; pH 1,6; 25 °C)≥ 10 FIP-U/mgWartość pH (1 %; woda)3.5 - 4.5Woda (wg Karla Fischera)≤ 8 %Test mikrobiologicznyTest zaliczonyLiczba kolonii (bakterie tlenowe)≤ 10000 CFU/gLiczba kolonii (drożdże i pleśnie)≤ 500 CFU/gGatunki Salmonellanieobecne w 1 gE.colinieobecne w 1 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepsyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?