Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
908.88 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
215-773-1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
500 g/L
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22?,23+;/m1./s1
InChI key
OIXVKQDWLFHVGR-GQTDVWSESA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
pH (50 g/l wody wolnej od CO₂): 5,0 - 7,5
Spec. rotacja (α 20/D; 100 g/l; woda; kal. na wysuszonej substancji): +53 - +59 °
TLC-Test: przechodzi test
Strata przy suszeniu (60 °C; 3 h; 6,7 hPa): ≤ 8 %
pH (50 g/l wody wolnej od CO₂): 5,0 - 7,5
Spec. rotacja (α 20/D; 100 g/l; woda; kal. na wysuszonej substancji): +53 - +59 °
TLC-Test: przechodzi test
Strata przy suszeniu (60 °C; 3 h; 6,7 hPa): ≤ 8 %
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c