Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
323,00 zł
vapor pressure
1.3 hPa ( 94 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
510 °C
potency
1870 mg/kg LD50, oral (Rat), 880 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp
94-96 °C
transition temp
flash point 125 °C
solubility
0.1 g/L
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
2-Naftol (GC, % powierzchni): ≤ 0,20 % (a/a)
Naftalen (GC, % powierzchni): ≤ 0.20 % (a/a)
Zakres topnienia (dolna wartość): ≥ 95 °C
Zakres topnienia (górna wartość): ≤ 97 °C
Woda (K. F.): ≤ 0,20 %
Tożsamość (IR): pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Żelazo (Fe): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naftol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Kidney, Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?