Przejdź do
1.06023
Bufor TAE
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
form
liquid
pH
8.2-8.4 ( in H2O)
density
1.016 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
10 x pH 8,3 bufor tris-octan-EDTA
Analysis Note
Wyglądklarowny i bezbarwnyWartość pH8.2 - 8.4DNazy (egzo- i endonukleazy)niewykrywalneRNazyniewykrywalneProteazyniewykrywalneSkład:
Tris(hydroksymetylo)-aminometan 0,40 mol/l
EDTA 0,01 mol/l
Kwas octowy 0,20 mol/l
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufor TAE
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)