Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 10 cm
Płytki te posiadają indywidualne kodowanie laserowe do zastosowań GLP. Zaprojektowane z myślą o zastosowaniach GLP, wierzchołki każdej z tych płytek zawierają numer produktu, partii i indywidualnej płytki. Dzięki temu specjaliści laboratoryjni mogą łatwo rejestrować i archiwizować każdą używaną płytkę. Oparte na naszej sprawdzonej krzemionce znalezionej w płytkach TLC i HPTLC, te płytki GLP zapewniają równie niezrównaną wydajność separacji.
Application
Szklane płytki HPTLC z żelem krzemionkowym F₂₅₄ GLP. Płytki HPTLC z żelem krzemionkowym o wymiarach 20 x 10 cm, 25 arkuszy.
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
17 - 22
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 38 - 43
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 58 - 64
separation number
- colortest, lipofil:
≥ 10.0
B) Steriod test
hRf-values
- hydrocortisone, steroid test:
23 - 29
- Reichstein S, steroid test: 36 - 45
- metylotestosteron, test steroidowy: 43 - 52
Liczba separacji
- test steroidowy:
≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% wilgotności względnej)
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
17 - 22
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 38 - 43
- ceres Violet brn, test barwny, lipofil: 58 - 64
separation number
- colortest, lipofil:
≥ 10.0
B) Steriod test
hRf-values
- hydrocortisone, steroid test:
23 - 29
- Reichstein S, steroid test: 36 - 45
- metylotestosteron, test steroidowy: 43 - 52
Liczba separacji
- test steroidowy:
≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
Eluent B) Octan etylu/Toluen (95+5 v/v; 20% wilgotności względnej)
Other Notes
Zastępuje: 5613-6; 5613