Przejdź do
1.05596
Sodium hydroxide solution
about 36%, for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Roztwór wodorotlenku sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Concentration:
36.0-36.5% NaOH
Form:
liquid
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór wodorotlenku sodu około 36%, for analysis EMSURE®
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
36.0-36.5% NaOH
impurities
≤0.00035% Fe (Iron), ≤0.005% Chloride (Cl), ≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C in H2O)
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu około 36%( produkt klasyEMSURE® ) jest używany do analiz regulowanych i bardzo wymagających zastosowań laboratoryjnych. Oferuje również najwyższą jakość i niezrównany zakres specyfikacji, aby zapewnić pełną kontrolę warunków testowych i wyeliminować niepewność. Produkty klasy EMSURE® są zgodne ze wszystkimi międzynarodowymi przepisami i mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach.
Application
Roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu około 36% może być stosowany jako dodatek w strategii selektywnego usuwania krzemionki w celu umożliwienia wydobycia surowca z płynów geotermalnych.
Features and Benefits
  • Najbardziej rozbudowane specyfikacje na świecie
  • Testowany pod kątem do 70 parametrów
  • Wyjątkowa czystość
  • Bardzo niskie wartości graniczne
  • Większa dokładność i kontrola analiz
  • Zoptymalizowany dla bardzo krytycznych i wymagających analiz
  • Idealny do opracowywania metod
  • Brak zakłóceń lub zanieczyszczeń spowodowanych nieznanymi zanieczyszczeniami
Analysis Note
Test (kwasymetryczny, NaOH)36.0 - 36.5 %Węglan (jako Na₂CO₃)≤ 1.0 %Chlorek (Cl)≤ 0.005 %Fe (Żelazo)≤ 0.00035 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)