Przejdź do
1.05465
Agar MacCONKEY
for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria (According harm. EP/USP/JP)
Synonim(y):
Agar MACCONKEY
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
Quality Segment
agency
according to EP, according to JP, according to USP
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
50 g/L
bulk density
720 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp., Shigella spp., coliforms
General description
do izolacji bakterii Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli (zgodnie z harm. EP/USP/JP)
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar MacCONKEY
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)