If sediment is noted at the bottom of the stock Leishman′s eosin methylene blue solution, Technical Service should be contacted and a no charge replacement requested. If the diluted Leishman′s eosin methylene blue solution forms a precipitate this is normal. Although the individual dyes used to prepare 105387 are water soluble, after the Leishman′s eosin methylene blue solution has been manufactured, the Leishman dye is no longer water soluble. Given time the dyes will start to precipitate out of solution. Once the staining performance starts to diminish, the diluted Leishman solution should be replaced with a fresh diluted solution.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
273,00 zł
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
455 °C (methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) methanol()
IVD
for in vitro diagnostic use
bp
65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 12 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
General description
A 500 mL bottle of Leishman′s eosin methylene blue solution are sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
Analysis Note
Erythrocytes:reddish
Nuclei:violet
Eosinophilic granules:brick-red
Neutrophilic granules:light violet
Lymphocyte cytoplasm:blue
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
If a blue colour sedimentation occurs at the bottom , how to proceed or filter it. Membrane of filter and pore size is required.