Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 56 040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
464 g/L
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.15%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,15%
Heksacyjanożelazian (II) (Fe(CN)6)⁴-): ≤ 0,1%
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01%
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPLURA® | description BioUltra, ≥99.0% (RT) | description BioUltra, ≥99.0% (RT) | description ReagentPlus®, ~99% |
| form solid | form crystals | form crystals | form powder or crystals |
| assay ≥99.0% (iodometric) | assay ≥99.0% (RT) | assay ≥99.0% (RT) | assay ~99% |
| solubility 464 g/L | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow | solubility water: soluble (363 g/l) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.15%, sulfate (SO42-): ≤0.01%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1% | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - |
| pH 6 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 6-9 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 6-9 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 6-9 (25 °C, 329 g/L) |
| form solid | form crystals | form crystals | form powder or crystals |
| assay ≥99.0% (iodometric) | assay ≥99.0% (RT) | assay ≥99.0% (RT) | assay ~99% |
| solubility 464 g/L | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow | solubility water: soluble (363 g/l) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.15%, sulfate (SO42-): ≤0.01%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1% | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg | anion traces - |
| pH 6 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 6-9 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 6-9 (25 °C, 1 M in H2O) | pH 6-9 (25 °C, 329 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heksacyjanożelazian(III) potasu
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?