Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.53
EC Index Number:
200-002-3
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
potency
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
bulk density
550‑620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Detergent biologiczny
Środek do odwracalnej denaturacji białek. Specjalny gatunek o niskiej gęstości optycznej do stosowania w procedurach obejmujących spektrometrię.
Środek do odwracalnej denaturacji białek. Specjalny gatunek o niskiej gęstości optycznej do stosowania w procedurach obejmujących spektrometrię.
Application
Silny środek chaotropowy przydatny do denaturacji i późniejszego ponownego fałdowania białek. Ten silny denaturant może rozpuszczać nierozpuszczalne lub zdenaturowane białka, takie jak ciała inkluzyjne. Może być stosowany jako pierwszy etap ponownego składania białek lub enzymów do ich aktywnej postaci. Niezbędne mogą być również mocznik i ditiotreitol (DTT).
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, kalcynacja na bezwodnej substancji): ≥ 99,5%
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
pH (100 g/l, woda): 5.5 - 6.5
Temperatura topnienia: 183 - 188 °C
Absorbancja A (235 nm; 50 %; 1 cm; woda): ≤ 0,2
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 10 ppm
Fe (żelazo): ≤ 5 ppm
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 0.05 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 1
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
pH (100 g/l, woda): 5.5 - 6.5
Temperatura topnienia: 183 - 188 °C
Absorbancja A (235 nm; 50 %; 1 cm; woda): ≤ 0,2
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 10 ppm
Fe (żelazo): ≤ 5 ppm
Popiół siarczanowy (600 °C): ≤ 0.05 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek guanidyniowy
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
Not applicable
flash_point_f