Przejdź do
1.03913
Agar KLIGLER
for the identification of Gram-negative intestinal bacteria
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106213
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3-7.5 (37 °C, 55 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
55 g/L
bulk density
620 kg/m3
application(s)
clinical
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
enterobacteriaceae
General description
do identyfikacji Gram-ujemnych bakterii jelitowych
Analysis Note
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)czerwonyWartość pH (25 °C)7.2 - 7.6Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))dobry do bardzo dobregoWzrost (Citrobacter freundii ATCC 8090)dobry do bardzo dobregoWzrost (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))dobry do bardzo dobregoWzrost (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))dobry do bardzo dobregoWzrost (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))dobry do bardzo dobregoWzrost (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))dobry do bardzo dobregoWzrost (Proteus mirabilis ATCC 14153)dobry do bardzo dobregoWzrost (Proteus hauseri ATCC 13315)dobry do bardzo dobregoButt (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))żółtyButt (Citrobacter freundii ATCC 8090)żółty i czarnyButt (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))żółtyButt (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))żółtyButt (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))żółty i czarnyButt (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))żółty i czarnyButt (Proteus mirabilis ATCC 14153)żółtyButt (Proteus hauseri ATCC 13315)żółty i czarnyPowierzchnia skośna (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))żółtyPowierzchnia skośna (Citrobacter freundii ATCC 8090)żółtyPowierzchnia skośna (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083))żółtyPowierzchnia skośna (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))czerwonySkośna powierzchnia (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))czerwonyPowierzchnia skośna (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))czerwonyPowierzchnia skośna (Proteus mirabilis ATCC 14153)czerwonyPowierzchnia skośna (Proteus hauseri ATCC 13315)czerwonyInkubacja: 24 godziny; 35 °C; warunki tlenowe.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)