description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
contains
0.01 g/L Denatonium benzoate as denaturant, 1% Ethyl methyl ketone as denaturant, 1% Isopropyl alcohol as denaturant
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000002% Cu (Copper), ≤0.000002% Mn (Manganese), ≤0.000002% Ni (Nickel), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00001% Fe (Iron), ≤0.00001% Mg (Magnesium), ≤0.00001% Pb (Lead), ≤0.00001% Sn (Tin), ≤0.00001% Zn (Zinc), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% B (Boron), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0001% K (Potassium), ≤0.003% Free acid (as acetic acid), ≤0.1% Water, 0.8-1.3% Ethylmethylketone (GC), 0.8-1.3% Isopropyl alcohol (GC)
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 12 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Składniki chemiczne z Saposhnikovia divaricata i ich aktywność antyproliferacyjna...: W badaniu tym wykorzystano etanol do analizy ekstrakcji i identyfikacji składników chemicznych z Saposhnikovia divaricata, które wykazały znaczącą aktywność antyproliferacyjną przeciwko komórkom nowotworowym (Sun et al., 2024).
- Bioaktywność in vitro i charakterystyka ekstraktów grzybni z różnych szczepów Phellinus igniarius (Agaricomycetes)...: W badaniach wykorzystano etanol do analizy w celu ekstrakcji związków bioaktywnych z różnych szczepów Phellinus igniarius, wykazując ich potencjalne właściwości lecznicze (Dong et al., 2024).
- Działanie przeciwkaszlowe, wykrztuśne i przeciwgorączkowe etanolowego ekstraktu z liści Momordica charantia L.: W badaniu tym wykorzystano etanol do analizy w celu przygotowania ekstraktów z liści Momordica charantia, które wykazywały znaczące działanie przeciwkaszlowe, wykrztuśne i przeciwgorączkowe (Ribeiro et al., 2024).
- Optymalizacja powłoki zapobiegającej brązowieniu na bazie gumy guar w celu przedłużenia okresu przydatności do spożycia pokrojonych ziemniaków..: Etanol do analizy został wykorzystany do optymalizacji powłoki na bazie gumy guar, skutecznie wydłużając okres przydatności do spożycia pokrojonych ziemniaków poprzez zapobieganie brązowieniu (Mondal et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - Ethanol
flash_point_c
12 °C - Ethanol
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?