Merck
1.03109
Diethanolamine solution 85% (max. 0.5% ethanolamin)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116121
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Liver,Blood
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2