Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CD3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.06
EC Index Number:
235-892-2
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Form:
liquid
vapor pressure
36 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
415 °C
potency
940 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.1-63 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
mp
-26 °C
transition temp
flash point 44 °C
solubility
117 g/L
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
General description
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Analysis Note
Stopień deuteracji: ≥ 99%
Woda (NMR, H₂O): ≤ 0,03%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Woda (NMR, H₂O): ≤ 0,03%
Test wydajności (spektrum NMR): pomyślnie przeszedł test
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrometan-D3
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?