Przejdź do
1.02529
Tetrahydrat octanu kobaltu(II)
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Co · 4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.08
EC Index Number:
200-755-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
348 g/L
Produkt 1.02529 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
348 g/L
density
1.70 g/cm3 at 20 °C
bulk density
850 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.01%, Ni: ≤0.02%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,0 - 101,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda): 6,0 - 8,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Mg (Magnez): ≤ 0,005 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,02 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrat octanu kobaltu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6147-53-1
CAS No.
6147-53-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)