Merck
1.02037
Roztwór buforowy chlorku cezu i azotanu glinu
acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO3)3 * 9 H2O)
Synonim(y):
Roztwór mieszany CsCl-Al(NO3)3
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12161703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
storage condition
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
concentration
( Aluminium nitrate: >= 10 - < 20% Cesium chloride : >= 1 - < 5%)
technique(s)
AAS: suitable
color
colorless
pH
2.5 (20 °C in H2O)
solubility
soluble, water: soluble
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
cation traces
K: ≤1 mg/L, Li: ≤1 mg/L, Na: ≤5 mg/L
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Zawartość aluminiumnitrat-nonahydrat (potencjometryczna): 247,5 - 252,5 g/l
Zawartość chlorku cezu (potencjometryczna): 49,5 - 50,5 g/l
Li (Lit): <1 mg/l
K (Potas): <1 mg/l
Na (Sód): <5 mg/l
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c