Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Roztwór chlorku potasu, nominal 0.015 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.0001 mol/l) Certipur®
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
This certified reference material (CRM) is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany. The electrolytic conductivity of this standard is determined using a conductivity meter from an accredited Merck calibration laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigmaaldrich.com/US/en/documents-search to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Przeznaczony do stosowania w roztworze wodnym jako wzorzec kalibracyjny do pomiaru stałej ogniwa konduktometrycznego lub jako próbka kontrolna.
Analysis Note
Przewodność elektryczna (25 °C): 0,013 - 0,017 mS/cm
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów z naszej oferty ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź stronę internetową norm ICP i AAS
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm przewodności, sprawdź ulotkę: Zaangażowanie w jakość: Podniesienie standardów Certipur® do certyfikowanego materiału referencyjnego
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm przewodności, sprawdź ulotkę: Zaangażowanie w jakość: Podniesienie standardów Certipur® do certyfikowanego materiału referencyjnego
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór chlorku potasu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?