Przejdź do
1.01782
Benzen
Synonim(y):
Benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.11
UNSPSC Code:
12191501
Beilstein/REAXYS Number:
969212
MDL number:
Bp:
80 °C (lit.)
Vapor pressure:
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 1.01782, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.77 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)