Merck
1.01781
Zakres wrzenia benzyny lakowej 100-120°C
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Benzyna lakowa, eter naftowy
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12191502
Grade:
reagent grade
Bp:
100-125 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
30-40 hPa ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
30-40 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
250 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-6.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.002% Aromatics (as C6H6), ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
kinematic viscosity
0.6 cSt(20 °C)
bp
100-125 °C/1013 hPa
iodine value
≤0.3
transition temp
flash point <-10 °C
density
0.70 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
14.0 °F
flash_point_c
-10 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64742-49-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)