Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
400 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
expl. lim.
1-7 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
bp
40-80 °C/1013 hPa
transition temp
flash point <-30 °C
density
0.670 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,640 - 0,670
Zakres wrzenia (40-80°C): ≥ 95 % (v/v)
Substancje łatwo zwęglające się: zgodne
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,01 %
Legal Information
signalword
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_c
< -30 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
flash_point_f
<-22.0 °F
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3 + 64742-49-0
110-54-3 + 64742-49-0