Merck
1.01644
® Silica MS
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352402
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Legal Information
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c