Przejdź do
1.01590
Bulion azydkowo-dekstrozowy
for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
APHA
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.3 (35 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 7.0 - 7.4
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 11700): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Streptococcus bovis DSM 20065): dobry do bardzo dobrego
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): brak do słabego
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak do słabego
Wzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): brak do słabego
Inkubacja: 48 godzin; 35 °C; warunki tlenowe.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)