Przejdź do
1.01567
Wodorotlenek sodu na wsporniku
granulated about 0.8-1.6 mm for elementary analysis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352305
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt 1.01567, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Zdolność absorpcji CO₂: ≥ 50 %
Straty podczas zapłonu (800 °C): ≤ 25 %
Gęstość nasypowa: około 70 g/100 ml
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorotlenek sodu na wsporniku
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)