Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
EC Index Number:
232-686-4
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
General description
Węglowodany
Ta jakość skrobi jest przygotowywana zgodnie ze zmodyfikowaną procedurą opublikowaną przez Zulkowsky'ego. Masa cząsteczkowa jest zredukowana do średniej poprzez hydrolizę i utlenianie.
Ta jakość skrobi jest przygotowywana zgodnie ze zmodyfikowaną procedurą opublikowaną przez Zulkowsky'ego. Masa cząsteczkowa jest zredukowana do średniej poprzez hydrolizę i utlenianie.
Analysis Note
Wygląd (kolor): biały
Wygląd (opis): drobny proszek
Wartość pH (2 %; woda): 6,5 - 7,5
Wrażliwość: pozytywny wynik testu
Substancja redukująca (jako maltoza): ≤ 1,0 %
Popiół siarczanowy: ≤ 7,0 %
Strata przy suszeniu (105 °C, 2 h): ≤ 10,0 %
Przydatność jako substrat enzymatyczny (dla amylaz): pozytywny wynik testu
Wygląd (opis): drobny proszek
Wartość pH (2 %; woda): 6,5 - 7,5
Wrażliwość: pozytywny wynik testu
Substancja redukująca (jako maltoza): ≤ 1,0 %
Popiół siarczanowy: ≤ 7,0 %
Strata przy suszeniu (105 °C, 2 h): ≤ 10,0 %
Przydatność jako substrat enzymatyczny (dla amylaz): pozytywny wynik testu
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Skrobia
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?