Przejdź do
1.01189
Boran ołowiu
Lead borate. CAS 35498-15-8, EC Number 252-594-8, chemical formula PbxB(OH)3.
Synonim(y):
Lead borate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PbxB(OH)3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
252-594-8
Quality Level
pH
8.6 (20 °C, 650 g/L in H2O)
density
11.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
3870 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2BO3.3Pb/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
InChI key
XHBRTROQSUURDJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Pozostałość po zapaleniu: ≤ 0,5 %
Gęstość nasypowa: 300 - 350 g/100 ml
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101189100004022536530550