Przejdź do
1.00958
Trichloroethylene
EMPLURA®
Synonim(y):
Ethylene trichloride, 1,1,2-Trichloroethene, TCE, Trichloroethene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.39
EC Index Number:
201-167-4
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1736782
MDL number:
Bp:
86.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
61 mmHg ( 20 °C)
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
potency
4920 mg/kg LD50, oral (Rat), >29000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.9-99 % (v/v) Saturation - at high volume fractions, explosion turns into a decomposition reaction()
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
solubility
1.28 g/L
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroethylene
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
closed cup - does not flash
flash_point_c
closed cup - does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)