Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Test ogniw borowych, photometric, 0.05-2.00 mg/L (B), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
boron
measuring range
0.05-2.00 mg/L (B)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Azomethine H)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,05 - 2,00 mg/l B Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do DIN 38405-17. Spectroquant® Boron Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości boru w próbkach wodnych. Zastosowana metoda: W słabo kwaśnych roztworach boran reaguje z azometinem H tworząc żółty związek, który jest oznaczany fotometrycznie. Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją. Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Metoda jest analogiczna do DIN 38405-17. Spectroquant® Boron Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości boru w próbkach wodnych. Zastosowana metoda: W słabo kwaśnych roztworach boran reaguje z azometinem H tworząc żółty związek, który jest oznaczany fotometrycznie. Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją. Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
wgk
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?