Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 3080,00 zł | |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-100.5% (HPLC)
form
crystalline, solid
autoignition temp.
470 °C
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
bp
235 °C (lit.), 235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
transition temp
flash point 206 °C
solubility
58 g/L
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.0020%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF, JPE | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| agency ChP, NF, JPE | agency traceable to USP 1623411 | agency USP | agency - |
| form crystalline, solid | form - | form crystalline | form - |
| assay 99.0-100.5% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| solubility 58 g/L | solubility - | solubility water: soluble 83 g/L at 25 °C | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia