Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
analyte functional class(es)
adsorbable organic halides (AOX)
technique(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Wzorzec Spectroquant® AOX jest rozcieńczany wodą destylowaną w celu przygotowania roztworu wzorcowego o odpowiednim stężeniu. Ten standardowy roztwór jest następnie analizowany za pomocą Spectroquant® AOX Cell Test w celu sprawdzenia procedury pomiarowej. Wzorzec AOX ma postać wodnego roztworu 4-chlorofenolu o stężeniu 20 mg/l AOX.
Te standardy Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant i są idealne do walidacji międzynarodowych metod norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas wzorców.®
Te standardy Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant i są idealne do walidacji międzynarodowych metod norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas wzorców.®
Application
AOX Standard może być używany do sprawdzania fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
- Norma jest analogiczna do DIN EN ISO 9562
- Wraz z certyfikatem analizy (COA)
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Test (AOX): 19,5 - 20,5 mg/l
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?