Merck
09-823
Przeciwciało anty-JJD1A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
JMJD, demetylaza 3A specyficzna dla lizyny (K), białko A specyficzne dla jąder, domena jumonji zawierająca 1A, demetylaza histonowa 2A zawierająca domenę jumonji C, domena jumonji zawierająca 1, białko 1A zawierające domenę jumonji, demetylaza histonowa zawierająca domenę JmjC.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM3A(55818)
General description
JMJD1A (jumonji domain-containing 1a) jest demetylazą histonów, która odgrywa kluczową rolę w kodzie histonowym. Funkcjonalnie, białko to jest znane z demetylacji mono- i dimetylowanego histonu H3 w lizynie 9, podczas gdy praktycznie nie wykazuje aktywności demetylacyjnej dla trimetylowanej lizyny 9 histonu H3. Wykazano, że białko to, będące produktem genu JHDM2A, odgrywa rolę w niedotlenieniu, spermatogenezie i różnicowaniu komórek, a utrata funkcji JMJD1A powoduje różnicowanie embrionalnych komórek macierzystych.
Zaobserwowano ~147 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające mysiemu JMJD1A.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 5 µg reprezentatywnej partii tego przeciwciała immunoprecypitowało JMJD1A w ekstrakcie jądrowym HeLa.
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła JMJD1A w ekstrakcie chromatyny mysich ESC.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białka modyfikujące histony
Użyj przeciwciała anty-JMJD1A (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, IP do wykrywania JMJD1A znanego również jako specyficzna dla lizyny (K) demetylaza 3A, specyficzne dla jąder białko A.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HEK293.
Evaluated by Western Blot in HEK293 nuclear extract.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1A on 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c