Merck
09-817
Przeciwciało anty-JJD1C
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
JMJD, jumonji domain containing 1C, TR-interacting protein 8, thyroid receptor interacting protein 8, probable JmjC domain-containing histone demethylation protein 2C, thyroid hormone receptor interactor 8, Thyroid receptor-interacting protein 8, Jumonji
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JMJD1C(221037)
General description
JMJD1C (białko 1C zawierające domenę jumonji) jest również znane jako TRIP8, a mutacje w tej demetylazie histonów zostały powiązane z niektórymi formami autyzmu. Uważa się również, że JMJD1C działa w reaktywacji genów w embrionalnych komórkach macierzystych, wysepkach trzustkowych i raku żołądka. JMJD1C został również uznany za regulator ekspresji genów. Ostatnio wykazano, że JMJD1C i WHISTLE odgrywają również rolę w rozwoju jąder myszy. JMJD1C został zidentyfikowany jako koaktywator receptora jądrowego i jest genem kandydującym dla autyzmu.
~284 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu JMJD1C.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło JMJD1C w komórkach HeLa.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białka modyfikujące histony
Użyj przeciwciała anty-JMJD1C (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC do wykrywania JMJD1C znanego również jako domena jumonji zawierająca 1C lub białko oddziałujące z TR 8.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1C on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c