Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB, multiplexing
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys20)
Gene Information
human ... HIST2H4B(554313)
General description
10kDa
Immunogen
Sprzężony z KLH, rozgałęziony syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 15-25 (AKRHR[me1K]VLRDN) ludzkiego histonu H4
Application
Dodatkowe referencyjne zastosowania badawcze:
Immunocytochemia (komórki)
Immunocytochemia (komórki)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Przeciwciało anty-monometylo-Histone H4 (Lys20) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania monometylo-Histone H4 (Lys20) znanego również jako H4K20me1, Histone H4 (mono methyl K20) i zostało zwalidowane w WB, Mplex, ICC.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa ze względu na zachowanie sekwencji
monometylowany histon H4 (Lys20)
Physical form
0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko monometylo-histonie H4 (Lys20)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1