Merck
07-502-I
Przeciwciało anty-p67-phox (nie ludzkie)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Neutrophil cytosol factor 2, NCF-2, 67 kDa neutrophil oxidase factor, NADPH oxidase activator 2, Neutrophil NADPH oxidase factor 2, p67-phox, p67-phox (gryzoń)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ncf2(17970)
rat ... Ncf2(364018)
General description
Czynnik cytozolowy neutrofili 2 (UniProt Q09014; znany również jako czynnik oksydazy neutrofili 67 kDa, aktywator oksydazy NADPH 2, podjednostka oksydazy NADPH 67 kDa, NCF-2, Ncf2, czynnik oksydazy neutrofili NADPH 2, p67-phox, p47phox) jest kodowany przez mysi gen Ncf2 (znany również jako Noxa2, p67phox) u myszy (Gene ID 17970). Aktywacja wytwarzania ponadtlenku zależnego od oksydazy NADPH wymaga udziału kilku czynników cytozolowych, w tym p47-phox, p67-phox, p40-phox i Rac. W komórce spoczynkowej p47phox, p67phox i p40phox tworzą kompleks cytozolowy o dużej masie cząsteczkowej. Aktywacja oksydazy NADPH jest inicjowana przez połączenie p47phox, p67phox i Rac z cytochromem b558 w kompleksie 1:1:1:1 w błonie plazmatycznej.
Zaobserwowano ~72 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi mysiego p67-phox.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło p67-phox (gryzoń) w okrężnicy szczura i tkance tylnej części mózgu myszy.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Przeciwciało anty-p67-phox (nie ludzkie) jest przeciwciałem przeciwko p67-phox, testowanym na myszach i szczurach, ale nie powinno reagować z ludźmi, do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in C6 and THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected p67-phox (rodent) in 10 µg of C6 and THP-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)