Przejdź do
07-471
Przeciwciało anty-Daxx
serum, Upstate®
Synonim(y):
Anty-BING2, Anty-DAP6, Anty-EAP1, Anty-SMIM40
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
36
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1332
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse, hamster
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
hamster ... Daxx(101836409)
human ... DAXX(1616)
mouse ... Daxx(13163)
rat ... Daxx(140926)
General description
110 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 472-740 ludzkiego Daxx.
Application
Przeciwciało anty-Daxx jest przeciwciałem przeciwko Daxx do stosowania w IP, WB i IC.
Biochem/physiol Actions
Daxx
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot in HeLa nuclear extract
Other Notes
Zastępuje: 04-445
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PLA0183SAB3500205D7810
species reactivity
human, rat, mouse, hamster
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human, monkey
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q9UER7
UniProt accession no.
Q9UER7
UniProt accession no.
Q9UER7
UniProt accession no.
Q9UER7
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1