Przejdź do
07-415-I
Przeciwciało anty-Sam 68
serum, from rabbit
Synonim(y):
Zawierające domenę KH, wiążące RNA, związane z transdukcją sygnału białko 1, związana z GAP fosfoproteina tyrozynowa p62, związane z Src w mitozie białko 68 kDa, Sam68, związane z p21 białko aktywujące GTPazę Ras p62, p68
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
10
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KHDRBS1(10657)
mouse ... Khdrbs1(20218)
rat ... Khdrbs1(117268)
General description
Zawierające domenę KH, wiążące RNA, związane z transdukcją sygnału białko 1 (UniProt Q60749; znane również jako związana z GAP fosfoproteina tyrozynowa p62, Khdrbs1, p68, p21 Ras GTPase-activating protein-associated p62, Sam68, Src-associated in mitosis 68 kDa protein) jest kodowane przez gen Khdrbs1 (Gene ID 20218) u myszy. Sam68 jest członkiem rodziny "transdukcji sygnału i aktywacji RNA" (STAR) białek wiążących RNA zawierających domenę KH, które pośredniczą w splicingu pre-mRNA, eksporcie mRNA i translacji białek. Wiąże się z motywami UAA, UUUA i UUUUU z wysokim powinowactwem. Techniki immunoprecypitacji RNA (RIP) wykorzystujące lizaty z usieciowanych UV komórek NIH 3T3 zidentyfikowały 23 gatunki mRNA związane z kompleksem Sam68, w tym Thrap1, bri3bp, Myl6, Copeb/KLF6/Zf9, Hmgn1, Smc6 i biglycan. Ponadto stwierdzono, że Sam68 jest kluczowym regulatorem alternatywnego splicingu Nrxn1 w ośrodkowym układzie nerwowym w sposób zależny od aktywności neuronów. Sam68 jest fosforylowany na trzech resztach tyrozynowych (pTyr435, pTyr440 i pTyr443) w C-końcowym regionie sygnału lokalizacji jądrowej (NLS) przez kinazę guza piersi (BRK) po stymulacji komórek guza piersi przez EGF, przy czym pTyr440 jest głównym modulatorem lokalizacji jądrowej Sam68. Badania porównujące myszy typu dzikiego i myszy z nokautem Sam68-/- wykazały pozytywną rolę regulacyjną Sam68 w różnicowaniu adipocytów, a także negatywny wpływ Sam68 na różnicowanie osteoblastów u starszych myszy.
~68 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: aa 331-348
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający resztom aminokwasowym 331-348 ludzkiego Sam 68
Application
Analiza Western Blotting: 1:500-1:10 000 reprezentatywnej partii wykryło Sam 68 w lizatach RIPA z komórek HeLa.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:600 z reprezentatywnej partii wykryło Sam 68 w tkance okrężnicy myszy (dane dzięki uprzejmości Stephane Richard, McGill University).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Sam 68 w endogennym Sam 68 i egzogennie wyrażonej fuzji GFP-Sam 68 w komórkach HeLa (Chen, T., et al. (1999). Mol Biol Cell. 10(9):3015-3033).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Sam 68 w HEK293 transfekowanym GFP-Sam68, mysiej korze mózgowej, hipokampie, móżdżku i mysim mózgu (Iijima, T., et al. (2011). Cell. 147(7):1601-1614).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Sam 68 w komórkach HeLa transfekowanych GFP-Sam68, MDA-MB-231, MDA-MB-468 i BT20 (Lukong, K.E., et al. (2005). J Biol Chem. 280(46):38639-38647).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Sam 68 w lizatach z izolowanych komórek myszy i mysiej komórki embrionalnej (Richard, S., et al. (2005). PLoS Genet. 1(6):e47).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sam 68 w móżdżku myszy, przekroju przywnękowym pnia mózgu i móżdżku (Iijima, T., et al. (2011). Cell. 147(7):1601-1614).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sam 68 u myszy embrionalnych (Richard, S., et al. (2005). PLoS Genet. 1(6):e47).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sam 68 w komórkach HeLa (Chen, T., et al. (1999). Mol Biol Cell. 10(9):3015-3033).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Sam 68 w komórkach HeLa, HeLa transfekowanych GFP-Sam68 i MDA-MB-468 (Lukong, K.E., et al. (2005). J Biol Chem. 280(46):38639-38647).
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Neuronauka sygnalizacyjna
To przeciwciało anty-Sam 68 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii, immunocytochemii i immunoprecypitacji w celu wykrycia Sam 68.
Biochem/physiol Actions
Ta surowica odpornościowa (znana również jako AD-1 lub AD1) rozpoznaje Sam68, ale nie dwa inne białka GSG (GRP33, Sam68, GLD-1), podobne do Sam68 białka ssaków SLM-1 i SLM-2.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-468 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Sam68 in 10 µg of MDA-MB-468 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 07-415
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Sam 68
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)