Przejdź do
07-403-I
Przeciwciało anty-Cu/Zn-SOD
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Dysmutaza ponadtlenkowa [Cu-Zn], Cu/Zn-SOD, dysmutaza ponadtlenkowa 1, hSod1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki08 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
1910,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1508
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOD1(6647)
General description
Dysmutaza ponadtlenkowa [Cu-Zn] (EC 1.15.1.1; UniProt P00441; znana również jako dysmutaza ponadtlenkowa Cu/Zn, białko wydzielnicze Li 44 najądrza, hSod1, indofenolooksydaza A, dysmutaza ponadtlenkowa 1) jest kodowana przez gen SOD1 (znany również jako ALS1) (identyfikator genu 6647) u człowieka. Dysmutazy ponadtlenkowe (SOD) zapewniają ważną komórkową obronę antyoksydacyjną przed uszkodzeniem oksydacyjnym poprzez katalizowanie dysmutacji (lub podziału) rodnika ponadtlenkowego (O2-) na tlen cząsteczkowy (O2) lub nadtlenek wodoru (H2O2). Dysmutazy ponadtlenkowe są podzielone na trzy rodziny w oparciu o kofaktor metaliczny. Typ Cu/Zn wiąże zarówno miedź, jak i cynk, typy Fe i Mn wiążą żelazo lub mangan, a typ Ni wiąże nikiel. U ssaków występują trzy formy SOD: cytozolowa SOD1, mitochondrialna SOD2 i zewnątrzkomórkowa SOD3. SOD1 występuje w formie dimerycznej, podczas gdy SOD2 i SOD3 są tetrameryczne. SOD1 i SOD3 są typu Cu/Zn, podczas gdy SOD2 jest typu Mn. Mutacje w genie SOD1 zostały powiązane z 20% przypadków stwardnienia zanikowego bocznego (ALS), znanego również jako choroba Lou Gehriga.
~16 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Region C-końcowy
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowej sekwencji ludzkiej Cu/Zn-SOD.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cu/Zn-SOD w ludzkiej korze mózgowej, mysim móżdżku i mysiej tkance nerkowej.
Anti-Cu/Zn-SOD Antibody to przeciwciało przeciwko Cu/Zn-SOD do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuronauka rozwojowa
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Cu/Zn-SOD in 10 µg of human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-984MABC684MABN834
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
P00441
UniProt accession no.
P04179
UniProt accession no.
P00441
UniProt accession no.
P00441
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c