Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki14 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rabbit, rat
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer880)
General description
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 9 aminokwasom otaczającym fosfoserynę 880 z C-końcowego regionu szczurzego receptora glutaminianu 2.
Zaobserwowano ~110 kDa; obliczono 98,69 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Epitop: C-terminus
Biochem/physiol Actions
Anti-phospho-GluR2 (Ser880) to królicze przeciwciało poliklonalne, które wykrywa receptor glutaminianu 2 fosforylowany na serynie 880.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Rat Brain Microsomal Prep with Lambda phosphatase treatment.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Glutamate receptor 2 phosphorylated on Serine 880 in untreated Rat brain microsomal preparations, but not in preparations treated with Lambda phosphatase.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Glutamate receptor 2 phosphorylated on Serine 880 in untreated Rat brain microsomal preparations, but not in preparations treated with Lambda phosphatase.
Other Notes
Szczur. Przewiduje się, że reaguje z człowiekiem, myszą, małpą i szympansem na podstawie 100% homologii sekwencji.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?