Merck
07-224
Przeciwciało anty-fosfo-STAT2 (Tyr689)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-IMD44, Anty-ISGF-3, Anty-P113, Anty-PTORCH3, Anty-STAT113
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
IP, WB, inhibition assay
Citations:
95
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr689)
Gene Information
human ... STAT2(6773)
General description
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 2 (UniProt: Q9WVL2; znany również jako STAT2) jest kodowany przez gen Stat2 (Gene ID: 20847) u myszy. Szlak sygnałowy JAK-STAT odgrywa ważną rolę w proliferacji komórek, różnicowaniu komórek, migracji komórek i śmierci komórek. Jest to główny mechanizm sygnalizacyjny dla różnych cytokin i czynników wzrostu. U ssaków rozpoznano siedem różnych STAT. Zawierają one konserwowaną resztę tyrozyny w pobliżu C-końca, która jest fosforylowana przez JAK, co umożliwia dimeryzację STAT poprzez interakcję z konserwowaną domeną SH2. W swojej utajonej formie STAT znajdują się w cytoplazmie, a po fosforylacji są transportowane do jądra przez mechanizm zależny od importyny -5. W jądrze dimeryzowane STAT wiążą się ze specyficznymi sekwencjami regulatorowymi w celu aktywacji lub represji transkrypcji genów docelowych. Główną funkcją STAT2 jest pośredniczenie w sygnalizacji IFN- /β. Po związaniu interferonu typu I z receptorami na powierzchni komórki, aktywowane są kinazy JAK, co prowadzi do fosforylacji tyrozyny STAT1 i STAT2. Ufosforylowane STAT dimeryzują, łączą się z IRF9/ISGF3G, tworząc kompleks określany jako czynnik transkrypcyjny ISGF3, który dostaje się do jądra. ISGF3 wiąże się z elementem odpowiedzi stymulowanym IFN (ISRE) w celu aktywacji transkrypcji genów stymulowanych interferonem. STAT2 służy również jako regulator rozszczepienia mitochondriów poprzez modulowanie fosforylacji DNM1L przy serynie 616 i serynie 637, które odpowiednio aktywują i inaktywują aktywność GTPazy DNM1L. (Ref.: Lee, CJ., et al. (2020). Exp. Mol. Med. 52(9); 1526-1536; Sahani, R., et al. (2015). Brain. 138(10); 2834-2846; Bluyssen, HA., and Levy, DE. (1997). 272(7); 4600-4605).
Zaobserwowano ~110 kDa; obliczono 105,42 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 9 aminokwasom otaczającym fosfotyrozynę 689 z C-końcowej połowy mysiego STAT2.
Application
Testowane zastosowania
  • Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało fosfo-STAT2 (Tyr689) w lizacie z komórek HeLa stymulowanych interferonem i interferonem.
  • Test inhibicji peptydowej: Wykrywaniu pasma docelowego w lizacie z komórek HeLa stymulowanych interferonem i interferonem zapobiegało wstępne blokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie odpowiadającym mu niefosfopeptydem.
  • Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-fosfo-STAT2 (Tyr689), Nr kat. 07-224, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa STAT2 fosforylowany na tyrozynie 689 i jest testowane do stosowania w immunoprecypitacji, inhibicji peptydowej i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa STAT2 fosforylowany na tyrozynie 689.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa poddany działaniu IFN-gamma, a następnie IFN-alfa
Evaluated by Western Blotting in HeLa cells stimulated with Interferon and .Western Blotting Analysis (WB): A 1:200 dilution of this antibody detected STAT2 phosphorylated on tyrosine 689 in HeLa cells stimulated with Interferon (0.3 ng/mL for 16 h) and Interferon ( 2000 U/mL for 20 min).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c